1-{2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR949457-1G OR949457-250MG OR949457-500MG OR949457-5G OR949457-10G
APOSOR949457-1GEA 719 EUR
APOSOR949457-1G APOSOR949457-250MG APOSOR949457-500MG APOSOR949457-5G APOSOR949457-10G
1-{2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-one hydrochloride
1-{2,6-Diazaspiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂O·ClH
Molecular Weight: 176.644 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24619367
CAS-Nummer: 1349875-74-6