7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949523-1G OR949523-250MG
APOSOR949523-1GEA 302 EUR
APOSOR949523-1G APOSOR949523-250MG
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 199.677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01444681
CAS-Nummer: 1745-05-7