1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 79.9 EUR
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033531
CAS-Nummer: 35715-67-4