5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 487 EUR
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₅H₆ClNS
Molecular Weight: 147.626 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111716
CAS-Nummer: 63140-11-4