2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949661-1G OR949661-250MG
APOSOR949661-1GEA 0 EUR
APOSOR949661-1G APOSOR949661-250MG
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
2-Propanoyloxybenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01684366
CAS-Nummer: 6328-44-5