2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949663-1G OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA 0 EUR
APOSOR949663-1G APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formel: C₈H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464862
CAS-Nummer: 5078-07-9