1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949957-5G
APOSOR949957-5GEA 49.3 EUR
APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00516834
CAS-Nummer: 2142-06-5