2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethyl-1,3,4-oxadiazole
OR950126-10G
OR950126-1G
OR950126-5G
APOSOR950126-10GEA
2170
EUR
APOSOR950126-10G
APOSOR950126-1G
APOSOR950126-5G
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formel:
C₄H₆N₂O Molecular Weight: 98,103 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09755521 CAS-Nummer: 13148-61-3 |