1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950276-1G OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA 227 EUR
APOSOR950276-1G APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180.244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11934907
CAS-Nummer: 18228-46-1