Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950296-1G
APOSOR950296-1GEA
27.7
EUR
APOSOR950296-1G
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Molecular Weight: 195,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20696913 CAS-Nummer: 706792-04-3 |