1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950321-100MG OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA 128 EUR
APOSOR950321-100MG APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Molecular Weight: 237.096 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13396249
CAS-Nummer: 72459-45-1