4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950400-1G OR950400-250MG
APOSOR950400-1GEA 623 EUR
APOSOR950400-1G APOSOR950400-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166.608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781503
CAS-Nummer: 885521-74-4