2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950408-1G OR950408-250MG
APOSOR950408-1GEA 246 EUR
APOSOR950408-1G APOSOR950408-250MG
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone ≥98%
2-Bromo-1-(2,2-dimethyl-4H-benzo[d][1,3]dioxin-6-yl)ethanone
Formel: C₁₂H₁₃BrO₃
Molecular Weight: 285.134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26385854
CAS-Nummer: 102293-80-1