2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR950553-250MG OR950553-1G
APOSOR950553-250MGEA 162 EUR
APOSOR950553-250MG APOSOR950553-1G
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698166
CAS-Nummer: 464152-38-3