1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 209 EUR
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Formel: C₈H₁₆ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044515
CAS-Nummer: 1458-63-5