(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950707-1G OR950707-250MG
APOSOR950707-1GEA 134 EUR
APOSOR950707-1G APOSOR950707-250MG
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191.055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999718
CAS-Nummer: 1378814-84-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable