Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950812-1G
OR950812-250MG
APOSOR950812-1GEA
560
EUR
APOSOR950812-1G
APOSOR950812-250MG
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,125 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699057 CAS-Nummer: 1004-96-2 |