(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 137 EUR
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09256372
CAS-Nummer: 354153-65-4