[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine
OR950865-1G OR950865-250MG
APOSOR950865-1GEA 154 EUR
APOSOR950865-1G APOSOR950865-250MG
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847742
CAS-Nummer: 88002-33-9