Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950869-1G
OR950869-5G
APOSOR950869-1GEA
0
EUR
APOSOR950869-1G
APOSOR950869-5G
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Cycloheptylmethanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23701552 CAS-Nummer: 177352-26-0 |