N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
OR950936-1G OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA 78.3 EUR
APOSOR950936-1G APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14648693
CAS-Nummer: 20939-77-9