(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2-Pyridyl)-1-propylamine
OR950974-1G
OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA
75.4
EUR
APOSOR950974-1G
APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Formel:
C₈H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09802324 CAS-Nummer: 100155-73-5 |