4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-2-methy-1H-indole
OR951069-1G OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA 333 EUR
APOSOR951069-1G APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040252
CAS-Nummer: 17897-50-6