4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951083-1G
OR951083-250MG
APOSOR951083-1GEA
0
EUR
APOSOR951083-1G
APOSOR951083-250MG
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501478 CAS-Nummer: 111661-47-3 |