4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Allyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 58 EUR
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197,231 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183577
CAS-Nummer: 391248-19-4