[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 376 EUR
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formel: C₁₂H₂₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07658364
CAS-Nummer: 153461-22-4