2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951128-1G OR951128-250MG
APOSOR951128-1GEA 92.8 EUR
APOSOR951128-1G APOSOR951128-250MG
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine 95%
2-Amino-3-chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Molecular Weight: 158.586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044247
CAS-Nummer: 742070-73-1