4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951172-1G OR951172-250MG
APOSOR951172-1GEA 116 EUR
APOSOR951172-1G APOSOR951172-250MG
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₄ClNO₂
Molecular Weight: 145,544 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07343826
CAS-Nummer: 27746-03-8