4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951178-1G
OR951178-250MG
APOSOR951178-1GEA
149
EUR
APOSOR951178-1G
APOSOR951178-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00196466 CAS-Nummer: 13566-63-7 |