5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Isopropylindoline-2,3-dione
OR951185-1G
OR951185-5G
APOSOR951185-1GEA
85.7
EUR
APOSOR951185-1G
APOSOR951185-5G
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione 95%
5-Isopropyl-1H-indole-2,3-dione
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02947184 CAS-Nummer: 150560-58-0 |