1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951245-25G
APOSOR951245-25GEA 213 EUR
APOSOR951245-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021865
CAS-Nummer: 1475-11-2