4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR951257-5G
APOSOR951257-5GEA 171 EUR
APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16495896
CAS-Nummer: 82231-51-4