(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951340-25G
APOSOR951340-25GEA 159 EUR
APOSOR951340-25G
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(R)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656779
CAS-Nummer: 78397-15-6