Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951350-1G OR951350-250MG
APOSOR951350-1GEA 235 EUR
APOSOR951350-1G APOSOR951350-250MG
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 3-hydroxy-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11975599
CAS-Nummer: 79068-31-8