2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951362-10G OR951362-1G OR951362-5G
APOSOR951362-10GEA 754 EUR
APOSOR951362-10G APOSOR951362-1G APOSOR951362-5G
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Molecular Weight: 186,253 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07339548
CAS-Nummer: 135277-07-5