2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951417-1G OR951417-250MG
APOSOR951417-1GEA 94.4 EUR
APOSOR951417-1G APOSOR951417-250MG
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
2-Amino-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₆H₅ClN₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16495902
CAS-Nummer: 887625-09-4