5-Chloro-2-furoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chlorofuran-2-carboxylic acid
OR951451-5G
APOSOR951451-5GEA 58 EUR
APOSOR951451-5G
5-Chloro-2-furoic acid 98%
5-Chloro-2-furoic acid
Formel: C₅H₃ClO₃
Molecular Weight: 146,529 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093272
CAS-Nummer: 618-30-4