Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-Methylimidazole-5-carboxylate
OR951535-1G OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA 104 EUR
APOSOR951535-1G APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154,166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204805
CAS-Nummer: 66787-70-0