4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(5-Oxazolyl)phenol
OR951536-1G OR951536-250MG OR951536-5G
APOSOR951536-1GEA 128 EUR
APOSOR951536-1G APOSOR951536-250MG APOSOR951536-5G
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol 98%
4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenol
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00207683
CAS-Nummer: 1128-71-8