5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951560-1G
APOSOR951560-1GEA 121 EUR
APOSOR951560-1G
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₁₁N₃
Molecular Weight: 161,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16620004
CAS-Nummer: 511249-17-5