5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 502 EUR
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09026344
CAS-Nummer: 928821-18-5