2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 248 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 185,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234913
CAS-Nummer: 410545-65-2