N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951624-1G OR951624-5G
APOSOR951624-1GEA 145 EUR
APOSOR951624-1G APOSOR951624-5G
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine 95%
N-Ethyl-(2-thienylmethyl)amine
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,234 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04478205
CAS-Nummer: 58255-25-7