Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl benzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylate
OR951639-1G
OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA
29
EUR
APOSOR951639-1G
APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₈O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01546796 CAS-Nummer: 33842-16-9 |