5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 272 EUR
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142.179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00223737
CAS-Nummer: 4874-33-3