1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 632 EUR
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022348
CAS-Nummer: 185-70-6