5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR951833-1G OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA 567 EUR
APOSOR951833-1G APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀ClN
Molecular Weight: 167,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544277
CAS-Nummer: 73075-43-1