b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
OR951852-1G OR951852-250MG
APOSOR951852-1GEA 868 EUR
APOSOR951852-1G APOSOR951852-250MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181,232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10034617
CAS-Nummer: 176035-15-7