N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951896-1G
OR951896-25G
OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA
26.1
EUR
APOSOR951896-1G
APOSOR951896-25G
APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040690 CAS-Nummer: 36065-27-7 |