N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 133 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formel: C₇H₈N₄O₃
Molecular Weight: 196.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956008
CAS-Nummer: 31481-85-3